2-Chlor-6-(trifluormethyl)nicotinsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2223-1G PC2223-25G PC2223-5G
APOSPC2223-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2223-1G APOSPC2223-25G APOSPC2223-5G
2-Chlor-6-(trifluormethyl)nicotinsäure
2-Chlor-6-(trifluormethyl)nicotinsäure
Formel: C₇H₃ClF₃NO₂
Schmelzpunkt: 120…122 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01862658
CAS-Nummer: 280566-45-2