1,2-Dibrom-4,5-difluorbenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC2231-25G PC2231-5G
APOSPC2231-25GEA 24.8 EUR
APOSPC2231-25G APOSPC2231-5G
1,2-Dibrom-4,5-difluorbenzol 98%
1,2-Dibromo-4,5-difluorobenzene
see: J. Chem. Soc., Perkin 1, 2729 (1995), a study of lithiation under different conditions.
Formel: C₆H₂Br₂F₂
Molecular Weight: 271,89 g/mol
Schmelzpunkt: 34 °C
Flammpunkt: 44 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009890
CAS-Nummer: 64695-78-9
EINECS: 265-021-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III