1,4-Dibrom-2,5-difluorbenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2235-100G PC2235-25G PC2235-500G
APOSPC2235-100GEA 55.1 EUR
APOSPC2235-100G APOSPC2235-25G APOSPC2235-500G
1,4-Dibrom-2,5-difluorbenzol 98%
1,4-Dibromo-2,5-difluorobenzene
see: Org. Synth., 75, 201 (1997), a discussion of lithiation, including dibenzyne formation.
Formel: C₆H₂Br₂F₂
Molecular Weight: 271,89 g/mol
Siedepunkt: 96 °C/20mmHg
Schmelzpunkt: 60…62 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000346
CAS-Nummer: 327-51-5
EINECS: 206-317-2