1,3-Dibrom-1,1-difluorbutan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC2237F-25G PC2237F-5G
APOSPC2237F-25GEA 789 EUR
APOSPC2237F-25G APOSPC2237F-5G
1,3-Dibrom-1,1-difluorbutan 97%
1,3-Dibromo-1,1-difluorobutane
Formel: C₄H₆Br₂F₂
Molecular Weight: 251.9 g/mol
Siedepunkt: 60…61 °C/50mmHg
Schmelzpunkt: 62…64 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 406-42-8