1,1-Dibromdifluorethylen 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2244-1G PC2244-25G PC2244-5G
APOSPC2244-1GEA 230 EUR
APOSPC2244-1G APOSPC2244-25G APOSPC2244-5G
1,1-Dibromdifluorethylen 97%
1,1-Dibromdifluorethylen
Formel: C₂Br₂F₂
Siedepunkt: 66,2 °C/700mmHg
Dichte: 2,29 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 430-85-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III