2-Chloro-1-nitro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,5-Bis(trifluoromethyl)-2-chloronitrobenzene
PC2249-5G
APOSPC2249-5GEA
185
EUR
APOSPC2249-5G
2-Chloro-1-nitro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene 98%
2-Chloro-1-nitro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Formel:
C₈H₂ClF₆NO₂ Molecular Weight: 293,549 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04972677 CAS-Nummer: 654-55-7 |