2,4-Dibrom-6-fluoranilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC2254-100G
PC2254-25G
PC2254-5G
APOSPC2254-100GEA
58
EUR
APOSPC2254-100G
APOSPC2254-25G
APOSPC2254-5G
2,4-Dibrom-6-fluoranilin 97%
2,4-Dibrom-6-fluoranilin
Formel:
C₆H₄Br₂FN Schmelzpunkt: 62…64 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00042230 CAS-Nummer: 141474-37-5 |