2,4-Dibrom-1-fluorbenzol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,3-Dibromo-4-fluorobenzene, 1-Fluoro-2,4-dibromobenzene
PC2260-25G PC2260-5G
APOSPC2260-25GEA 24.8 EUR
APOSPC2260-25G APOSPC2260-5G
2,4-Dibrom-1-fluorbenzol 95%
2,4-Dibrom-1-fluorbenzol
Formel: C₆H₃Br₂F
Molecular Weight: 253.9 g/mol
Siedepunkt: 214…216 °C
Dichte: 2.047 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 92 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000283
CAS-Nummer: 1435-53-6
EINECS: 215-860-4