3,5-Dibrom-1-fluorbenzol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,3-Dibromo-5-fluorobenzene
PC2260E-100G
PC2260E-25G
PC2260E-500G
APOSPC2260E-100GEA
39.3
EUR
APOSPC2260E-100G
APOSPC2260E-25G
APOSPC2260E-500G
3,5-Dibrom-1-fluorbenzol 97%
3,5-Dibrom-1-fluorbenzol
Can be lithiated in 4-position see: Tetrahedron Lett., 37, 6551, 1996
Formel:
C₆H₃Br₂F Molecular Weight: 253.9 g/mol Siedepunkt: 204…206 °C/768mmHg Dichte: 2.018 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00061119 CAS-Nummer: 1435-51-4 |