1,5-Dibrom-1,1,3,3,5,5-hexafluorpentan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2268G-25G PC2268G-5G
APOSPC2268G-25GEA 638 EUR
APOSPC2268G-25G APOSPC2268G-5G
1,5-Dibrom-1,1,3,3,5,5-hexafluorpentan 97%
1,5-Dibromo-1,1,3,3,5,5-hexafluoropentane
see Tarrant et al., JACS, 77, 2873, 1995.
Formel: C₅H₄Br₂F₆
Molecular Weight: 337,89 g/mol
Siedepunkt: 54,2 °C/14mmHg
Dichte: 2,003 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236657
CAS-Nummer: 371-83-5