2,5-Bis(trifluoromethyl)fluorobenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Fluoro-1,4-bis(trifluoromethyl)benzene
PC2276-1G
PC2276-250MG
PC2276-500MG
APOSPC2276-1GEA
79.9
EUR
APOSPC2276-1G
APOSPC2276-250MG
APOSPC2276-500MG
2,5-Bis(trifluoromethyl)fluorobenzene 95%
2,5-Bis(trifluoromethyl)fluorobenzene
Formel:
C₈H₃F₇ Molecular Weight: 232.101 g/mol Siedepunkt: 50…54 °C/60mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03412236 CAS-Nummer: 887268-08-8 |