1,1-Dibrom-3,3,4,4,4-pentafluor-2-butanon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC2280-1G PC2280-500MG PC2280-5G
APOSPC2280-1GEA 43.7 EUR
APOSPC2280-1G APOSPC2280-500MG APOSPC2280-5G
1,1-Dibrom-3,3,4,4,4-pentafluor-2-butanon 97%
1,1-Dibrom-3,3,4,4,4-pentafluor-2-butanon
Formel: C₄HBr₂F₅O
Siedepunkt: 123 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 203302-96-9