2-Brom-3,5-bis(trifluormethyl)anilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3,5-Bis(trifluoromethyl)-2-bromoaniline
PC2298-1G PC2298-5G
APOSPC2298-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2298-1G APOSPC2298-5G
2-Brom-3,5-bis(trifluormethyl)anilin 97%
2-Brom-3,5-bis(trifluormethyl)anilin
Formel: C₈H₄BrF₆N
Molecular Weight: 308,02 g/mol
Schmelzpunkt: 33…37 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134419
CAS-Nummer: 174824-16-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III