2-Brom-4-fluorbenzolsulfonylchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Brom-4-fluorbenzolsulfonsäurechlorid, 2-Brom-4-fluorbenzolsulfochlorid
PC2305-10G PC2305-25G PC2305-5G
APOSPC2305-10GEA 123 EUR
APOSPC2305-10G APOSPC2305-25G APOSPC2305-5G
2-Brom-4-fluorbenzolsulfonylchlorid 97%
2-Brom-4-fluorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₃BrClFO₂S
Molecular Weight: 273.51 g/mol
Siedepunkt: 264…265 °C
Dichte: 1.87 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 35 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094149
CAS-Nummer: 351003-45-7
UN: 2921
ADR: 8+4.1 II