4-Brom-3-fluorbenzolsulfonylchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC2306-100G
PC2306-25G
PC2306-5G
APOSPC2306-100GEA
259
EUR
APOSPC2306-100G
APOSPC2306-25G
APOSPC2306-5G
4-Brom-3-fluorbenzolsulfonylchlorid 98%
4-Brom-3-fluorbenzolsulfonylchlorid
Formel:
C₆H₃BrClFO₂S Siedepunkt: 217…218 °C Dichte: 1,85 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03094150 CAS-Nummer: 351003-51-5 UN: 3265 ADR: 8,II |