1,4-Difluor-2-iodbenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,5-Difluoroiodobenzene
PC2307-25G PC2307-5G PC2307-100G
APOSPC2307-25GEA 36.4 EUR
APOSPC2307-25G APOSPC2307-5G APOSPC2307-100G
1,4-Difluor-2-iodbenzol 98%
1,4-Difluoro-2-iodobenzene
Formel: C₆H₃F₂I
Molecular Weight: 239,99 g/mol
Siedepunkt: 178…179 °C
Dichte: 1,998 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 85 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094151
CAS-Nummer: 2265-92-1