1,4-Dibromtetrafluorbenzol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC2310-5G PC2310-1G PC2310-25G
APOSPC2310-5GEA 65.4 EUR
APOSPC2310-5G APOSPC2310-1G APOSPC2310-25G
1,4-Dibromtetrafluorbenzol 98%
1,4-Dibromtetrafluorbenzol
Formel: C₆Br₂F₄
Molecular Weight: 307,87 g/mol
Schmelzpunkt: 78…81 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000309
CAS-Nummer: 344-03-6
EINECS: 206-448-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR