1-Chlor-2-fluor-3-iodbenzol 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC2311-5G PC2311-1G PC2311-25G
APOSPC2311-5GEA 24.8 EUR
APOSPC2311-5G APOSPC2311-1G APOSPC2311-25G
1-Chlor-2-fluor-3-iodbenzol 95%
1-Chloro-2-fluoro-3-iodobenzene
Formel: C₆H₃ClFI
Molecular Weight: 256,4439 g/mol
Siedepunkt: 234 °C
Dichte: 2,008 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094152
CAS-Nummer: 72373-82-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR