5-Fluor-2-nitrobenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2319-100G PC2319-25G PC2319-5G
APOSPC2319-100GEA 78.3 EUR
APOSPC2319-100G APOSPC2319-25G APOSPC2319-5G
5-Fluor-2-nitrobenzoesäure 98%
5-Fluor-2-nitrobenzoesäure
Formel: C₇H₄FNO₄
Molecular Weight: 185,11 g/mol
Schmelzpunkt: 131…138 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00055635
CAS-Nummer: 320-98-9