2,3-Dibrom-1,1,3,3-tetrafluorpropen 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC2322G-1G PC2322G-5G
APOSPC2322G-1GEA 111 EUR
APOSPC2322G-1G APOSPC2322G-5G
2,3-Dibrom-1,1,3,3-tetrafluorpropen 97%
2,3-Dibrom-1,1,3,3-tetrafluorpropen
Precursor to tetrafluoroallene.
Formel: C₃Br₂F₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236663
CAS-Nummer: 666-40-0