2,6-Dibrom-4-(trifluormethoxy)anilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2330B-100G PC2330B-10G PC2330B-50G
APOSPC2330B-100GEA 0 EUR
APOSPC2330B-100G APOSPC2330B-10G APOSPC2330B-50G
2,6-Dibrom-4-(trifluormethoxy)anilin 97%
2,6-Dibrom-4-(trifluormethoxy)anilin
Formel: C₇H₄Br₂F₃NO
Siedepunkt: 65 °C/0,1mmHg
Schmelzpunkt: 70…72 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00153113
CAS-Nummer: 88149-49-9