1,2-Dibromo-3,3,3-trifluoropropene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC2331D-25G
PC2331D-5G
PC2331D-1G
APOSPC2331D-25GEA
434
EUR
APOSPC2331D-25G
APOSPC2331D-5G
APOSPC2331D-1G
1,2-Dibromo-3,3,3-trifluoropropene 97%
1,2-Dibromo-3,3,3-trifluoropropene
Formel:
C₃HBr₂F₃ Siedepunkt: 96 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00042236 CAS-Nummer: 431-22-1 |