Dibutylammoniumtetrafluoroborat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Di-N-butylammonium tetrafluoroborate
PC2332-100G PC2332-25G
APOSPC2332-100GEA 415 EUR
APOSPC2332-100G APOSPC2332-25G
Dibutylammoniumtetrafluoroborat 98%
Dibutylammonium tetrafluoroborate
Formel: C₈H₂₀BF₄N
Molecular Weight: 217.06 g/mol
Schmelzpunkt: 266 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00034899
CAS-Nummer: 12107-76-5