2,4-Dichlorbenzotrifluorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,3-Dichlor-4-(trifluormethyl)benzol, 2,4-Dichlorbenzotrifluorid
PC2335-100G PC2335-500G
APOSPC2335-100GEA 105 EUR
APOSPC2335-100G APOSPC2335-500G
2,4-Dichlorbenzotrifluorid 98%
2,4-Dichlorbenzotrifluorid
Formel: C₇H₃Cl₂F₃
Molecular Weight: 215 g/mol
Siedepunkt: 178 °C
Schmelzpunkt: –26 °C
Dichte: 1,377 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 72 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000582
CAS-Nummer: 320-60-5
EINECS: 206-278-1
UN: 3265
ADR: 8,II