5-Fluorindolin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC2339-1G
PC2339-5G
APOSPC2339-1GEA
62.5
EUR
APOSPC2339-1G
APOSPC2339-5G
5-Fluorindolin 97%
5-Fluorindolin
Formel:
C₈H₈FN Molecular Weight: 137,16 g/mol Siedepunkt: 100…102 °C/9mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00214461 CAS-Nummer: 2343-22-8 |