3,4-Dichlor-α,α,α-trifluortoluol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,2-Dichlor-4-(trifluormethyl)benzol, 3,4-Dichlorbenzotrifluorid
PC2340-100G
PC2340-500G
APOSPC2340-100GEA
21.9
EUR
APOSPC2340-100G
APOSPC2340-500G
3,4-Dichlor-α,α,α-trifluortoluol 98%
3,4-Dichlor-α,α,α-trifluortoluol
Formel:
C₇H₃Cl₂F₃ Molecular Weight: 215 g/mol Siedepunkt: 173…174 °C Schmelzpunkt: –12 °C Dichte: 1.479 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 65 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000555 CAS-Nummer: 328-84-7 EINECS: 206-337-1 UN: 1760 ADR: 8 III |