2-(Trifluormethoxy)phenylacetonitril 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-(Trifluormethoxy)benzylcyanid
PC2346-1G PC2346-5G PC2346-25G
APOSPC2346-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2346-1G APOSPC2346-5G APOSPC2346-25G
2-(Trifluormethoxy)phenylacetonitril 96%
2-(Trifluormethoxy)phenylacetonitril
Formel: C₉H₆F₃NO
Molecular Weight: 201.15
Siedepunkt: 222…223 °C
Dichte: 1.28 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236326
CAS-Nummer: 137218-25-8
UN: 3276
ADR: 6.1 III