2,4-Difluorbenzolsulfonamid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,4-Difluorbenzolsulfonsäureamid
PC2353-25G
APOSPC2353-25GEA 163 EUR
APOSPC2353-25G
2,4-Difluorbenzolsulfonamid
2,4-Difluorbenzolsulfonamid
Formel: C₆H₅F₂NO₂S
Molecular Weight: 193,17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01320743
CAS-Nummer: 13656-60-5