4-Brom-3-fluorbenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2354-5G PC2354-100G PC2354-25G
APOSPC2354-5GEA 21.9 EUR
APOSPC2354-5G APOSPC2354-100G APOSPC2354-25G
4-Brom-3-fluorbenzoesäure 98%
4-Bromo-3-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrFO₂
Schmelzpunkt: 209…212 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00672932
CAS-Nummer: 153556-42-4