2-Phenyl-5-(trifluoromethyl)oxazole-4-carboxylic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2355-1G PC2355-250MG
APOSPC2355-1GEA 109 EUR
APOSPC2355-1G APOSPC2355-250MG
2-Phenyl-5-(trifluoromethyl)oxazole-4-carboxylic acid 95+%
2-Phenyl-5-(trifluoromethyl)oxazole-4-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₆F₃NO₃
Schmelzpunkt: 170…172 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00203251
CAS-Nummer: 236736-23-5