1,2-Dichlor-1,2-difluorethylen (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2370-100G PC2370-25G
APOSPC2370-100GEA 991 EUR
APOSPC2370-100G APOSPC2370-25G
1,2-Dichlor-1,2-difluorethylen (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) 96%
1,2-Dichlor-1,2-difluorethylen (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₂Cl₂F₂
Molecular Weight: 132.92
Siedepunkt: 21…22 °C/760mmHg
Dichte: 1.494
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 598-88-9