1,3-Difluor-5-iodbenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,5-Difluoroiodobenzene
PC2379-25G PC2379-100G PC2379-5G
APOSPC2379-25GEA 36.4 EUR
APOSPC2379-25G APOSPC2379-100G APOSPC2379-5G
1,3-Difluor-5-iodbenzol 98%
1,3-Difluoro-5-iodobenzene
Formel: C₆H₃F₂I
Molecular Weight: 239,99 g/mol
Siedepunkt: 173…174 °C
Dichte: 2,004 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 82 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094155
CAS-Nummer: 2265-91-0
EINECS: 607-122-9