4-Methoxy-3-(trifluormethyl)benzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2389-1G PC2389-5G PC2389-10G
APOSPC2389-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2389-1G APOSPC2389-5G APOSPC2389-10G
4-Methoxy-3-(trifluormethyl)benzaldehyd 98%
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₉H₇F₃O₂
Molecular Weight: 204,15 g/mol
Schmelzpunkt: 37…40 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01091012
CAS-Nummer: 50823-87-5