4-Brom-1,5-dimethyl-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2390-100MG PC2390-1G PC2390-250MG
APOSPC2390-100MGEA 91.5 EUR
APOSPC2390-100MG APOSPC2390-1G APOSPC2390-250MG
4-Brom-1,5-dimethyl-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol 98%
4-Bromo-1,5-dimethyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formel: C₆H₆BrF₃N₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04972688
CAS-Nummer: 721402-02-4