4'-Brom-2'-fluoracetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(4-Bromo-2-fluorophenyl)ethanone
PC2391-1G PC2391-25G PC2391-5G
APOSPC2391-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2391-1G APOSPC2391-25G APOSPC2391-5G
4'-Brom-2'-fluoracetophenon 98%
4'-Brom-2'-fluoracetophenon
Formel: C₈H₆BrFO
Molecular Weight: 217.04 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03411551
CAS-Nummer: 625446-22-2