2',4'-Dichlor-5'-fluoracetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(2,4-Dichloro-5-fluorophenyl)ethanone
PC2398E-100G
PC2398E-25G
APOSPC2398E-100GEA
36.4
EUR
APOSPC2398E-100G
APOSPC2398E-25G
2',4'-Dichlor-5'-fluoracetophenon 98%
2',4'-Dichlor-5'-fluoracetophenon
Formel:
C₈H₅Cl₂FO Molecular Weight: 207,03 g/mol Siedepunkt: 134…135 °C/15mmHg Schmelzpunkt: 33…35 °C Dichte: 1,425 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 113 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00077499 CAS-Nummer: 704-10-9 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...