1,4-Dichlor-2-fluorbenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2398N-100G PC2398N-25G PC2398N-5G
APOSPC2398N-100GEA 111 EUR
APOSPC2398N-100G APOSPC2398N-25G APOSPC2398N-5G
1,4-Dichlor-2-fluorbenzol 98%
1,4-Dichlor-2-fluorbenzol
Formel: C₆H₃Cl₂F
Siedepunkt: 168 °C
Schmelzpunkt: 4 °C
Dichte: 1,383 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 65 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00060656
CAS-Nummer: 348-59-4