1,3-Dichlor-2-fluorbenzol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,6-Dichlorofluorobenzene
PC2399-25G PC2399-100G PC2399-500G
APOSPC2399-25GEA 21.9 EUR
APOSPC2399-25G APOSPC2399-100G APOSPC2399-500G
1,3-Dichlor-2-fluorbenzol 99%
1,3-Dichlor-2-fluorbenzol
Formel: C₆H₃Cl₂F
Molecular Weight: 164,99 g/mol
Siedepunkt: 168…169 °C
Schmelzpunkt: 36…38 °C
Flammpunkt: 60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010307
CAS-Nummer: 2268-05-5
UN: 1325
ADR: 4.1,II