1,2-Dichlor-4-fluorbenzol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,4-Dichlorofluorobenzene
PC2400-100G
PC2400-25G
PC2400-500G
APOSPC2400-100GEA
88.6
EUR
APOSPC2400-100G
APOSPC2400-25G
APOSPC2400-500G
1,2-Dichlor-4-fluorbenzol 99%
1,2-Dichlor-4-fluorbenzol
Formel:
C₆H₃Cl₂F Molecular Weight: 164.99 g/mol Siedepunkt: 166…171 °C Schmelzpunkt: –1 °C Dichte: 1.403 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 64 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00018119 CAS-Nummer: 1435-49-0 EINECS: 215-858-3 |