2,4-Dichlor-5-fluorbenzoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2402-1G PC2402-25G PC2402-5G PC2402-100G
APOSPC2402-1GEA 0 EUR
APOSPC2402-1G APOSPC2402-25G APOSPC2402-5G APOSPC2402-100G
2,4-Dichlor-5-fluorbenzoesäure 97%
2,4-Dichloro-5-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃Cl₂FO₂
Molecular Weight: 209 g/mol
Siedepunkt: 298
Schmelzpunkt: 144…146 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075281
CAS-Nummer: 86522-89-6