3,5-Dichlor-4-fluorbenzotrifluorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,3-Dichloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene, 3,5-Dichloro-4-fluorobenzotrifluoride
PC2403-25G PC2403-1G PC2403-5G
APOSPC2403-25GEA 335 EUR
APOSPC2403-25G APOSPC2403-1G APOSPC2403-5G
3,5-Dichlor-4-fluorbenzotrifluorid 98%
3,5-Dichlor-4-fluorbenzotrifluorid
Formel: C₇H₂Cl₂F₄
Molecular Weight: 232.99 g/mol
Siedepunkt: 166…168 °C
Dichte: 1.555 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 73 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00068183
CAS-Nummer: 77227-81-7
UN: 2810
ADR: 6.1 III