3-Brom-4'-fluorbiphenyl 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Bromo-4'-Fluoro-1,1'-biphenyl
PC2411-1G PC2411-5G
APOSPC2411-1GEA 260 EUR
APOSPC2411-1G APOSPC2411-5G
3-Brom-4'-fluorbiphenyl 97%
3-Brom-4'-fluorbiphenyl
Formel: C₁₂H₈BrF
Molecular Weight: 251,0943 g/mol
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04038228
CAS-Nummer: 10540-35-9