1-Brom-2-fluor-5-iodbenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2414-100G PC2414-25G PC2414-5G
APOSPC2414-100GEA 109 EUR
APOSPC2414-100G APOSPC2414-25G APOSPC2414-5G
1-Brom-2-fluor-5-iodbenzol 98%
1-Brom-2-fluor-5-iodbenzol
Formel: C₆H₃BrFI
Molecular Weight: 300,9 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD04116322
CAS-Nummer: 811842-30-5