3-(Difluormethoxy)phenylessigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2432-1G PC2432-25G PC2432-5G
APOSPC2432-1GEA 87 EUR
APOSPC2432-1G APOSPC2432-25G APOSPC2432-5G
3-(Difluormethoxy)phenylessigsäure 98%
3-(Difluormethoxy)phenylessigsäure
Formel: C₉H₈F₂O₃
Schmelzpunkt: 45…51 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236238
CAS-Nummer: 262587-06-4