2,6-Dichlor-4-fluorphenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC2433-100G
PC2433-25G
PC2433-5G
APOSPC2433-100GEA
290
EUR
APOSPC2433-100G
APOSPC2433-25G
APOSPC2433-5G
2,6-Dichlor-4-fluorphenol 98%
2,6-Dichlor-4-fluorphenol
Formel:
C₆H₃Cl₂FO Molecular Weight: 180,99 g/mol Siedepunkt: 142 °C/100mmHg Schmelzpunkt: 47…51 °C Flammpunkt: 103 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010675 CAS-Nummer: 392-71-2 EINECS: 609-626-4 UN: 3261 ADR: 8,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...