1,2,3-Trifluor-5-nitrobenzol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3,4,5-Trifluornitrobenzol
PC2435-100G
PC2435-25G
PC2435-5G
APOSPC2435-100GEA
219
EUR
APOSPC2435-100G
APOSPC2435-25G
APOSPC2435-5G
1,2,3-Trifluor-5-nitrobenzol
1,2,3-Trifluor-5-nitrobenzol
Formel:
C₆H₂F₃NO₂ Molecular Weight: 177.08 g/mol Dichte: 1.517 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 75 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00456803 CAS-Nummer: 66684-58-0 EINECS: 266-447-0 UN: 2810 ADR: 6.1 III |