3-Brom-4-fluorphenylessigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2441-100G PC2441-25G PC2441-5G
APOSPC2441-100GEA 154 EUR
APOSPC2441-100G APOSPC2441-25G APOSPC2441-5G
3-Brom-4-fluorphenylessigsäure 98%
3-Brom-4-fluorphenylessigsäure
Formel: C₈H₆BrFO₂
Molecular Weight: 233,04 g/mol
Schmelzpunkt: 65…69 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04038373
CAS-Nummer: 194019-11-9