3,5-Dichlor-4-fluorbenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2453-10G PC2453-1G PC2453-5G PC2453-25G
APOSPC2453-10GEA 128 EUR
APOSPC2453-10G APOSPC2453-1G APOSPC2453-5G APOSPC2453-25G
3,5-Dichlor-4-fluorbenzoesäure 98%
3,5-Dichloro-4-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃Cl₂FO₂
Molecular Weight: 209,0019 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03840463
CAS-Nummer: 98191-30-1