5-Brom-2-(trifluormethoxy)toluol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2457-5G PC2457-1G PC2457-250MG
APOSPC2457-5GEA 575 EUR
APOSPC2457-5G APOSPC2457-1G APOSPC2457-250MG
5-Brom-2-(trifluormethoxy)toluol 95%
5-Brom-2-(trifluormethoxy)toluol
Formel: C₈H₆BrF₃O
Molecular Weight: 255,04 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04972695
CAS-Nummer: 887268-26-0