1,2-Dichlorhexafluorcyclobutan 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2460-5G PC2460-25G
APOSPC2460-5GEA 78.3 EUR
APOSPC2460-5G APOSPC2460-25G
1,2-Dichlorhexafluorcyclobutan 98%
1,2-Dichlorohexafluorocyclobutane
Formel: C₄Cl₂F₆
Siedepunkt: 59,9 °C
Schmelzpunkt: –24,8 °C
Dichte: 1,6447 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00019259
CAS-Nummer: 356-18-3